Läs mer
Cytiva Acro™ 37 TF Ventilationsenhet med PTFE-membran
Produktkod. 17104321
Change view
Kvantitet:
200/förpackning
24/förpackning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17104321 24/förpackning
17114321 200/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17104321 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 4464
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flerfunktionsfilter för engångsbruk för ventilation av små volymer, lösningsmedel och gasfiltrering.
  • PTFE-membran och polypropenhölje har bred kemisk kompatibilitet.
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 7,5 cm 2
Kvantitet 24/förpackning
Diameter (metrisk) 37 mm