Läs mer
Cytiva Acro™ 50 Ventilationsenheter med Emflon™ II membran
Produktkod. 17114661
Typ:
Med Vent
Utan Vent
Produktkod. 17114661
Brand: Cytiva A50V002P2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Engångsfilter som är idealiska för användning i luft- eller gastillämpningar och för ventilering av bioreaktorer, jäsningstankar och kolväten.
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Steg-slanganslutning
Material (membran) Emflon II (PVDF)
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 20 cm 2
Antal per förpackning 3/Pk.
Typ Med Vent
Diameter (metrisk) 50 mm