Läs mer
Cytiva Acro™ 50 Ventilationsenheter med PTFE-membran
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
1/8 tum MNPT-anslutning
3/8 tum Rak röranslutning
Trampad slang anslutning
Kvantitet:
18/förp.
72/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Beskrivning
- Innehåller ett hydrofobt PTFE-membran
- Stor effektiv filteryta ger höga flödeshastigheter och filter kan autoklaveras flera gånger för att säkerställa låga kostnader
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 19,6 cm 2 |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | Trampad slang anslutning |
| Kvantitet | 18/förp. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |