Läs mer
Cytiva Acro™ 50 Ventilationsenheter med PTFE-membran
Produktkod. 17114291
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
1/8 tum MNPT-anslutning
3/8 tum Rak röranslutning
Trampad slang anslutning
Kvantitet:
18/förp.
72/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Inloppsstil Kvantitet unitSize
17114291 0,2μ m Trampad slang anslutning 72/Förpackning -
17124291 0,2μ m Trampad slang anslutning 18/förp. -
17154291 1 μm Trampad slang anslutning 18/förp. -
17144291 0,45 μm Trampad slang anslutning 18/förp. Paket med 18
17134301 0,2μ m 1/8 tum MNPT-anslutning 18/förp. Paket med 18
17144261 1 μm 1/8 tum MNPT-anslutning 18/förp. Paket med 18
17144301 0,2μ m 3/8 tum Rak röranslutning 18/förp. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17114291 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 4250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsfilter idealiska för steril avluftning av små behållare och som in-line gasfilter.
  • Innehåller ett hydrofobt PTFE-membran
  • Stor effektiv filteryta ger höga flödeshastigheter och filter kan autoklaveras flera gånger för att säkerställa låga kostnader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 19,6 cm 2
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Trampad slang anslutning
Kvantitet 72/Förpackning
Diameter (metrisk) 50 mm