Läs mer
Cytiva AcroCap™ Övertrycksanordningar
Produktkod. p-7089693
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17144321
Brand: Cytiva 4480
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för snabb, övertrycksfiltrering av vattenlösningar upp till 3 L.
  • Sterilisering genom gammastrålning
  • Eliminerar risken för cellgifter från EtO-sterilisering
  • Inbyggd hydrofob ventil förhindrar luftlås
  • Produkten är inte godkänd för användning i medicinsk klinisk kirurgi eller andra patientapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES (hydrofil)
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 15 cm
Inloppsstil 1/4 tum slang hulling inre avsmalning
Outlet stil 1/4 tum slang hulling inre avsmalning
Kvantitet 10/Pk.