Läs mer
Cytiva Acrodisc One™ PSF Sprutfilter med wwPTFE-membran
Beskrivning
Acrodisc En PSF sprutfilter erbjuder följande fördelar:
- Förläng UHPLC-kolonnens livslängd över 100 gånger jämfört med ett ofiltrerat prov
- Skydda dyra instrumentdetektorer och kolonner
- Bidra med minimalt extraherbart material som förorenar kritisk data
- Tillgängliga förfilter ger lägre mottryck och högre flödeshastigheter för enklare provfiltreringskostnader och kostnader förknippade med stillestånd för underhåll och omkalibrering
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | wwPTFE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 3,9 cm 2 |
| Håll upp volymen (efter luftrening) | <125μ L |
| Material för hölje | Polypropen GxF |
| Kvantitet | 50/förpackning, 200/förpackning |
| Temperatur (metrisk) Max | 55 °C |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |