Läs mer
Cytiva Acrodisc™ Enhet med Mustang E-membran
Produktkod. 17124761
:
0,2μ m
Produktkod. 17124761
Brand: Cytiva MSTG25E3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Acrodisc™ Enhet för att ta bort endotoxiner från vatten, buffertar, neutrala sockerarter och vissa biologiska lösningar.
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Mustang E
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Förpackning Blisterförpackning
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 25 mm