Läs mer
Acrolein 5000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320583
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320583 1 ml
1 options
Produktkod. 30320583 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010384WA
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrolein (2-Propenal)
CAS 107-02-8
Analyt- eller komponentnamn Acrolein (2-Propenal)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C3 H4 O
Koncentration 5000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acrolein (8CI), 2-Propen-1-one, Acrylaldehyde, Acrylic aldehyde, Allyl aldehyde, Aqualin, Magnacide B, Magnacide H, NSC 8819, Prop-2-en-1-al, Propenal
InChI formel InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2
LEDER C=CC=O
IUPAC-namn prop-2-enal
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 56.06
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 56.0262 g/mol