Läs mer
Akrolein och akrylonitril i metanolrening och fälla, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Akrolein | 107-02-8 | 2000 μg/ml |
| Akrylnitril | 107-13-1 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrolein and Acrylonitrile in Methanol P&T |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet. |
| Metoder | För US EPA Method 603 |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol-P och T |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Components at 2000μg/mL in Methanol: Acrolein; Acrylonitrile |
Säkerhet och hantering
- Acrolein and Acrylonitrile in Methanol P&T
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acrylonitrile, acrylaldehyde, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning