missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acrolein Antibody (10A10), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-59359PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Acrolein Monoclonal specifically detects Acrolein in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| Acrolein | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 10A10 | |
| Flow Cytometry | |
| Acrylic amide; Ethylene Carboxamide 2-Propenamide; 2-Propen-1-one; 2-propenal; Acraldehyde; Acrolein; Acrylic aldehyde | |
| Synthetic Acrolein modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH). | |
| 100 μL | |
| Specific for Acrolein modified proteins. Does not detect free acrolein. Does not cross-react with Crotonaldehyde, Hexanoyl Lysine, 4-Hydroxy-2-hexenal, 4-Hydroxy nonenal, Malondialdehyde, or Methylglyoxal modified proteins. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering