Läs mer
Akroleindietylacetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10185193 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10185193 25 g Glasflaska 25g
10607124 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10185193 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102770250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3054-95-3
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00009239
InChI-nyckel MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
IUPAC-namn 3,3-dietoxiprop-1-en
LEDER CCOC(C=C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrolein diethyl acetal
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 120.0°C to 125.0°C
Flampunkt 15°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH(OC2H5)2
Brytningsindex 1.3970 to 1.4030
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 727
Fieser 09,158
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: miscible in ethanol,diethyl ether
Formel vikt 130.19
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrolein diethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.