Läs mer
Acrolein diethyl acetal, 96%
Produktkod. 11456586
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456586 50 g 50g
11446586 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24821.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Akroleindietylacetal är ett reagens som används för syntes av en mängd olika föreningar, inklusive kanelmaldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Akroleindietylacetal är ett reagens som används för syntes av en mängd olika
föreningar, inklusive kanelmaldehyder.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3054-95-3
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00009239
InChI-nyckel MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
IUPAC-namn 3,3-dietoxiprop-1-en
LEDER CCOC(C=C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrolein diethyl acetal
Densitet 0.852
Kokpunkt 124°C to 125°C
Flampunkt 13°C (55°F)
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2374
Beilstein 1701567
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 130.19
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.