Läs mer
Acrolein Diethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrolein Diethyl Acetal |
| CAS | 3054-95-3 |
| Molekylformel | C7H14O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene, 3,3-Diethoxypropene, Acrylaldehyde Diethyl Acetal, Acrylylaldehyde Diethyl Acetal, NSC 60135, Propenal Diethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3 |
| LEDER | CCOC(OCC)C=C |
| IUPAC-namn | 3,3-diethoxyprop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |