Beskrivning
Utvärdera prestandan i molekylära diagnostiska testprocedurer, inklusive RNA-extraktionssteget, för kvantitativ och kvalitativ bestämning av humant immunbristvirus typ-1 (HIV-1) RNA med Thermo Scientific™ AcroMetrix™ HIV-1-kontrollerna. Dessa kontroller kan användas för utbildning och färdighetstestning av laboratoriepersonal, för lot-till-lot-jämförelse av reagenstestkit samt för att utvärdera och jämföra intralaboratorie- och interlaboratoriebedömningar. Kontrollerna är avsedda för In Vitro diagnostisk användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | AcroMetrix HIV-1 Mid Control |
| Detekterbara analyter | HIV-1 |
| Typ | HIV-1-kontroll |
| Förpackning | 5 x 1.2mL |
| Kvantitet | 5 x 1.2 mL |