Läs mer
Cytiva AcroPak™ 1000 kapslar med Supor™ Membran
Porstorlek:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
- Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
- Designad endast för forskningsapplikationer
- Gamma-bestrålad
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,8/0,45μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 1000 cm 2 |
| Outlet stil | Trampad slang Barb |
| Kvantitet | 1 st. |