Läs mer
Cytiva AcroPak™ 1000 kapslar med Supor™ Membran
Produktkod. p-7089716
Porstorlek:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17114251
Brand: Cytiva 12992
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AcroPak Kapslar för buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor.
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
  • Designad endast för forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,8/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 1000 cm 2
Outlet stil Trampad slang Barb
Kvantitet 1 st.