Läs mer
Cytiva AcroPak™ 1500 kapslar med Supor™ Membran
Produktkod. 17174241
Change view
Porstorlek:
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
17174241 0,8/0,2μ m
17184241 0,2/0,2μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17174241 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 12675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2996.35 SEK
    2758.52 SEK / Paket med 1
    Save 237.83 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AcroPak Kapslar för buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor.
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
  • Designad endast för forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,8/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 1500 cm 2
Outlet stil 1/2 tum. Slang Barb
Kvantitet 1 st.