Läs mer
Cytiva™ AcroPak™ 1500 kapslar med Supor™ Membran
Beskrivning
- Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
- Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
- Designad endast för forskningsapplikationer
- Gamma-bestrålad
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,2/0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 1500 cm 2 |
| Outlet stil | 1/2 tum. Slang Barb |
| Kvantitet | 1 st. |