Läs mer
Cytiva AcroPak™ 200 kapslar med Supor™ Membran
Outlet stil:
1/4 tum MNPT-inlopp, trappstegsslang-utlopp
Trampad slang Barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Effektiv bearbetning av vätskevolymer upp till 20 L
- Inbyggt förfilter förlänger filtrets livslängd när partikelhaltiga lösningar, såsom seruminnehållande media, bearbetas
- För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
- Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
- Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,8/0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 200 cm 2 |
| Outlet stil | 1/4 tum MNPT-inlopp, trappstegsslang-utlopp |
| Kvantitet | 3/Pk. |