Läs mer
Cytiva AcroPak™ 200 kapslar med Supor™ Membran
Produktkod. p-7089721
Outlet stil:
1/4 tum MNPT-inlopp, trappstegsslang-utlopp
Trampad slang Barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 17194241
Brand: Cytiva 12941
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AcroPak kapslar utformade endast för forskningsapplikationer.
  • Effektiv bearbetning av vätskevolymer upp till 20 L
  • Inbyggt förfilter förlänger filtrets livslängd när partikelhaltiga lösningar, såsom seruminnehållande media, bearbetas
  • För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,8/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 200 cm 2
Outlet stil Trampad slang Barb
Kvantitet 3/Pk.