Läs mer
Cytiva AcroPak™ 300 kapsel med PTFE-membran
Produktkod. 17114221
Change view
Antal per förpackning:
100/förpackning
3/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
17114221 3/förp. Paket med 3
17124221 100/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17114221 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 12082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2767.46 SEK
    2533.67 SEK / Paket med 3
    Save 233.79 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AcroPak 300 Capsule erbjuder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran och polypropenhölje.
  • Ventilationsapplikationer med högt luftflöde
  • Erbjuder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran och polypropenhölje 100 % integritetstestad för att ge den höga nivå av självförtroende du behöver
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 280 cm 2
Antal per förpackning 3/förp.
Outlet stil Trampad slang Barb