Läs mer
Cytiva AcroPak™ 300 kapsel med PTFE-membran
Produktkod. 17124221
Change view
Antal per förpackning:
100/förpackning
3/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
17124221 100/förpackning -
17114221 3/förp. Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17124221 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 12085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89864.55 SEK
    83025.84 SEK / Paket med 100
    Save 6838.71 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
AcroPak 300 Capsule erbjuder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran och polypropenhölje.
  • Ventilationsapplikationer med högt luftflöde
  • Erbjuder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran och polypropenhölje 100 % integritetstestad för att ge den höga nivå av självförtroende du behöver
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 280 cm 2
Antal per förpackning 100/förpackning
Outlet stil Trampad slang Barb