Läs mer
Cytiva AcroPak™ 400 kapslar med Supor™ EKV-membran
Produktkod. 17184231
Change view
Outlet stil:
1 till 1,5 tum. Sanitär fläns
1/2 tum. Slangtappinlopp med påfyllningsklocka på utloppet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Outlet stil
17184231 1 till 1,5 tum. Sanitär fläns
17194231 1/2 tum. Slangtappinlopp med påfyllningsklocka på utloppet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17184231 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 12460
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AcroPak kapslar utformade endast för forskningsapplikationer.
  • För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 375 cm 2
Outlet stil 1 till 1,5 tum. Sanitär fläns
Kvantitet 1 st.