Läs mer
Cytiva AcroPak™ 500 kapslar med Supor™ Membran, steril
Beskrivning
- För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
- Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
- Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
Specifications
Specifications
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,8/0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 500 cm 2 |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Outlet stil | Trampad slang Barb |