Läs mer
Cytiva AcroPak™ 500 kapslar med Supor™ Membran, steril
Produktkod. 17124251
Change view
Porstorlek:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek unitSize
17124251 0,8/0,45μ m -
17104251 0,8/0,2μ m -
17144251 0,2/0,2μ m -
17164251 0,1/0,1μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17124251 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 12993
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AcroPak kapslar utformade endast för forskningsapplikationer.
  • För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,8/0,45μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 500 cm 2
Antal per förpackning 1 st.
Outlet stil Trampad slang Barb