Läs mer
Cytiva AcroPak™ 500 kapslar med Supor™ Membran, steril
Produktkod. 17144251
Porstorlek:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17144251
Brand: Cytiva 12995
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AcroPak kapslar utformade endast för forskningsapplikationer.
  • För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,2/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 500 cm 2
Antal per förpackning 1 st.
Outlet stil Trampad slang Barb