Läs mer
Cytiva AcroPak™ 800 kapslar med Fluorodyne™ II membran
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
Beskrivning
- Dubbellagers steriliseringsmembran ökar tillförlitligheten
- Uppströms luftventil förhindrar ånglåsning
- Tillverkad utan användning av lim för att minimera extraherbara ämnen
- Försteriliserad genom gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Hydrofil PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 800 cm 2 |
| Outlet stil | Trampad slang Barb |
| Kvantitet | 1 st. |