Läs mer
Cytiva AcroPak™ 800 kapslar med Supor™ EKV-membran
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Outlet stil:
1 till 1,5 tum. Sanitär fläns
1/2 tum. Slangtappinlopp med påfyllningsklocka på utloppet
Description
- För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
- Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
- Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
Specifications
Specifications
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 750 cm 2 |
| Outlet stil | 1 till 1,5 tum. Sanitär fläns |
| Kvantitet | 1 st. |