Läs mer
Cytiva AcroPak™ 800 kapslar med Supor™ EKV-membran
Produktkod. p-7089727
Outlet stil:
1 till 1,5 tum. Sanitär fläns
1/2 tum. Slangtappinlopp med påfyllningsklocka på utloppet
Produktkod. 17114241
Brand: Cytiva 12464
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AcroPak kapslar utformade endast för forskningsapplikationer.
  • För buffertar, vävnadsodlingsmedia och andra biologiska vätskor
  • Nyare teknik rekommenderas för förenklad uppskalning
  • Hög filtreringsyta och kompakt storlek är idealiska för exklusiva försök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 750 cm 2
Outlet stil 1/2 tum. Slangtappinlopp med påfyllningsklocka på utloppet
Kvantitet 1 st.