Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kiselgel, för kolonnkromatografi, 0,060-0,200 mm, 60Å
Produktkod. p-70217 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
30 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10723203 30 kg 30kg
10730941 1 kg 1kg
15678625 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723203 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 240370300
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För kolonnkromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Specifikationer
Kvantitet 30 kg
Typ Silikagel
Material Silikagel
För användning med (applikation) Kolumnkromatografi
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silandion
Molekylvikt (g/mol) 60.08
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.