Läs mer
Cytiva AcroVent™ Enhet med PTFE-membran
Produktkod. 17104291
:
0,2μ m
Produktkod. 17104291
Brand: Cytiva 4249
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsfilter på 50 mm för användning i rutinmässiga, icke-kritiska ventilationsapplikationer.
  • Minskar föroreningsriskerna
  • Idealisk för gasledningar för CO2-inkubatorer
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Inloppsstil Trampad slang Barb
Outlet stil Trampad slang Barb
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 50 mm