Läs mer
Acrylamide (1.0 mg/mL in Deionized water with 0.1% Formic Acid), TRC
Produktkod. 30010117
Change view
Kvantitet:
2 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30010117 2 x 1 mL
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30010117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT97902X1ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
CAS 79-06-1
Molekylformel C3 H5 N O
Kvantitet 2 x 1 mL
Synonym Acrylamide (8CI), Acrylic amide, Bio-Acrylamide 50, DM 206, Ethylenecarboxamide, NSC 7785, Propenamide, Vinyl amide
InChI formel InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 71.08
Formel vikt 71.0371
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Acrylamide 1 mg/mL