Läs mer
Acrylamide-1-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide-13 C |
| CAS | 287399-24-0 |
| Molekylformel | 13 CC2H5NO |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1 |
| LEDER | N[13 C](=O)C=C |
| IUPAC-namn | (1 ^{13}C)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.07 |
| Formel vikt | 72.0405 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity |