missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acrylamide 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30323409
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323409 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323409 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10045300ME1000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acrylamide
CAS 79-06-1
Analyt- eller komponentnamn Acrylamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H5 N O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 71.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 71.0371 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.