Läs mer
Acrylamide-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide-13C |
| CAS | 287399-24-0 |
| Molekylformel | 13CC2H5NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Propenamide-1-13C (9CI), Acrylamide-1-13C, Acrylamide-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1 |
| LEDER | N[13C](=O)C=C |
| IUPAC-namn | (1^{13}C)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.07 |
| Formel vikt | 72.0405 |