Läs mer
Acrylamide-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide 1,2,3-13C3 |
| CAS | 287399-26-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | 13C3 H5 N O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Propenamide-1,2,3-13C3, Acrylamide-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | N[13C](=O)[13CH]=[13CH2] |
| IUPAC-namn | (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.06 |
| Visa mer |