Läs mer
Acrylamide-2,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide-d3 |
| CAS | 122775-19-3 |
| Molekylformel | C3 2H3 H2 N O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2 D |
| LEDER | [2 H]C(=C([2 H])C(=O)N)[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.1 |
| Formel vikt | 74.0559 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |