Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid (40%) lösningar
Produktkod. 15494859
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494859 1 L 1 L
15484859 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15494859 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62480.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.25 SEK
    2127.65 SEK / 1 L
    Save 242.60 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Akrylamid är en vanlig matris för elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. Akrylamid används som en kemisk mellanprodukt vid produktion av polyakrylamider, för användning i proteinelektrofores (PAGE), syntes av färgämnen och sampolymerer för kontaktlinser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Akrylamid är en vanlig matris för elektroforetisk separation av nukleinsyror och proteiner. Akrylamid används som en kemisk mellanprodukt vid produktion av polyakrylamider, för användning i proteinelektrofores (PAGE), syntes av färgämnen och sampolymerer för kontaktlinser.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från syror, oxidationsmedel, järn- och järnsalter., Koppar, Mässing, Friradikalinitiatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-06-1
Molekylformel C3H5NO
Molekylvikt (g/mol) 71.08
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-namn prop-2-enamid
LEDER NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
Namnnotering Fri från bisakrylamid
Fysisk form Vätska
Koncentration 40% soln
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3426
Beilstein 605349
Merck Index 14,129
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide (40%) Solutions
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.