Läs mer
Akrylamid, 98+%
Produktkod. 11433377
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433377 2500 g 2500g
11423377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11433377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17157.0E
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Akrylamid används som monomer i syntesen av polyakrylamider, som kan användas som vattenlösliga förtjockningsmedel i avloppsvattenrening, gelelektrofores, malmbearbetning och färgtillverkning. Inom molekylärbiologin används den som bärare och även involverad i utfällningen av små mängder DNA. Det spelar en viktig roll som en mellanprodukt vid framställningen av N-metylolakrylamid och N-butoxiakrylamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Akrylamid används som monomer vid syntes av polyakrylamider, som kan användas som vattenlösliga förtjockningsmedel i avloppsvattenrening, gelelektrofores, malmbearbetning och färgämnen. Inom molekylärbiologin används den som bärare och även involverad i utfällningen av små mängder DNA. Det spelar en viktig roll som en mellanprodukt vid framställningen av N-metylolakrylamid och N-butoxiakrylamid.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel, järn- och järnsalter, koppar, aluminium, mässing och initiatorer för fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-06-1
Molekylformel C3H5NO
Molekylvikt (g/mol) 71.08
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-namn prop-2-enamid
LEDER NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
Smältpunkt 82 °C till 85 °C
Densitet 1.322
Kokpunkt 125 °C (25 mmHg)
Flampunkt 138 °C (280 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2074
Beilstein 605349
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,129
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 71.08
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.