Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, 99+%, för biokemi, elektroforesgrad
Produktkod. 10081860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10081860 100 g Plastflaska 100g
10711441 500 g Plastflaska 500g
11349686 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10081860 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 164851000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Akrylamid, CAS # 79-06-1, är en organisk amidförening som används som monomer vid syntes av polyakrylamider. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Akrylamid är en organisk amidförening som huvudsakligen används som monomer i syntesen av polyakrylamid
• Akrylamid bildas i livsmedel som innehåller kolhydrater i sin sammansättning, främst när dessa livsmedel steks, grillas eller bakas
Användningsområden
•I laboratorieförsök deltar akrylamid i kemiska reaktioner som en mellanprodukt vid framställning av N-metylolakrylamid och N-butoxiakrylamidföreningar
• För molekylär användning kan denna förening användas som en bärare och är involverad i utfällningen av små mängder DNA
• I molekylära experiment används det i gelelektrofores, inklusive western blot, och SDS-PAGE, för att separera proteiner och makromolekyler baserat på deras storlek och laddning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-06-1
Molekylformel C3H5NO
Molekylvikt (g/mol) 71.08
MDL-nummer MFCD00008032
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-namn prop-2-enamid
LEDER NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
Namnnotering 99+%
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Akrylsyra 0,002% max.
Kokpunkt 125,0 °C (25,0 mmHg)
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82,0 °C till 86,0 °C
Konduktivitet 5 umhos (max 40 % vattenlösning)
Densitet 1.1220g/mL
Färg Vitt
pH 5,5 till 6,5 (10 % soln., 0,1 M NaCl, 25 °C)
Kvantitet 100 g
Flampunkt 138 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel H2C=CHCONH2
Beilstein 02, 400
Merck Index 15, 120
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 21,5 g/L (30 °C). Andra lösligheter: lösligheter i g/100 ml lösningsmedel (30 °C): metanol 155; etanol 86,2; aceton 63,1; etylacetat 12,6; kloroform 2,66; bensen 0,346; heptan 0,0068, löslig i eter
Formel vikt 71.08
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.