Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, +99%, för biokemi, elektroforesgrad
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Akrylamid är en organisk amidförening som huvudsakligen används som monomer i syntesen av polyakrylamid
• Akrylamid bildas i livsmedel som innehåller kolhydrater i sin sammansättning, främst när dessa livsmedel steks, grillas eller bakas
Användningsområden
•I laboratorieförsök deltar akrylamid i kemiska reaktioner som en mellanprodukt vid framställning av N-metylolakrylamid och N-butoxiakrylamidföreningar
• För molekylär användning kan denna förening användas som en bärare och är involverad i utfällningen av små mängder DNA
• I molekylära experiment används det i gelelektrofores, inklusive western blot, och SDS-PAGE, för att separera proteiner och makromolekyler baserat på deras storlek och laddning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide |
| Namnnotering | 99+% |
| Fysisk form | Kristaller eller kristallint pulver |
| Akrylsyra | 0.002% max. |
| Kokpunkt | 125.0°C (25.0 mmHg) |
| CAS Min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 82.0°C to 86.0°C |
| Konduktivitet | 5 umhos (40% max. aqueous solution) |
| Densitet | 1.1220g/mL |
| Visa mer |
Safety and Handling
- Acrylamide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H372-Orsakar organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.