Läs mer
Akrylamid,> 99 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426401 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426401 500 g 500g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11426401 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219398290
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide
CAS 79-06-1
Färg Vitt
Densitet 1.127g/cm3 at 25°C
Molekylformel C3H5NO
MDL-nummer MFCD00008032
Kvantitet 500 g
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Formel vikt 71.1
Procent renhet >99%
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Kristallint pulver