Läs mer
Akrylamid-bis-akryl, 40 % (vikt/volym), 29:1 lösning, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- Akrylamid/bis-akrylamid (40 % w/v) 29:1 Lösning är praktiska färdiga lösningar av 4X kristalliserad högkvalitativ akrylamid för molekylärbiologi och NN'-Methylenebiacrylamide i avjoniserat vatten.
- Förblandad 19:1 flytande lösning eliminerar behovet av att väga giftig akrylamid och bis-akrylamid.
- Koncentrationen är baserad på den totala vikten av både akrylamid och bis-akrylamid.
- Akrylamid/bis-akrylamid (40 % vikt/volym) 29:1 Lösning framställs av högrenad akrylamid (4X) och bisakrylamid (2X) med användning av avjoniserat ultrafiltrerat vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | A290 (1% in water): ≤0.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Sammansättning | Acrylamide/Bis-acrylamide 29:1 |
| Kvantitet | 1 l |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- acrylamide/bis-acrylamide 29:1
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acrylamide, N,N'-methyl-bis-acrylamide
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.