Läs mer
Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1 (Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10786644
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10786644 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10786644 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1364100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This dry powder mix is premixed for 5% cross-linking and is suitable for DNA sequencing and separation of low-molecular-weight proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1
Fysisk form Solid
CAS 79-06-1, 110-26-9
Konduktivitet 10μmhos max.
Färg White
Kvantitet 100 g
DNas DNase free
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C3H5NO
MDL-nummer MFCD00008032
UN-nummer 2074
InChI-nyckel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C=C
IUPAC-namn prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Kvalitet Electrophoresis
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide/Bis-Acrylamide Mixture (19:1)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.