Läs mer
Akrylamid: Bis-akrylamid 29:1 (40 % lösning/elektrofores), Fisher BioReagents
Beskrivning
PP flaska; 1 L
Denna akrylamidlösning är förblandad för 3,3 % tvärbindning och är lämplig för DNA-sekvensering och separation av proteiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 |
| Namnnotering | 40%-lösning |
| Fysisk form | Vätska |
| CAS | 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5 |
| Konduktivitet | Max 10 μmhos max. |
| Densitet | 1.035 g/mL |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 l |
| Förpackning | Flaska av polypropen |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- och protease-fria |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acrylamide : Bis-Acrylamide 29:1 (40% Solution/Electrophoresis)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H372-Orsakar organskador.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: acrylamide, methylene diacrylamide