Läs mer
Akrylamid: Bis-akrylamid 37,5:1 (40 % lösning/elektrofores), Fisher BioReagents
Beskrivning
Denna akrylamidlösning är förblandad för 2,6 % tvärbindning och är lämplig för separation av proteiner med hög molekylvikt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 |
| Namnnotering | 40%-lösning |
| Fysisk form | Vätska |
| CAS | 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5 |
| Konduktivitet | Max 10 μmhos max. |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Polypropenflaska |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- och protease-fria |
| Molekylformel | C3H5NO |
| Visa mer |