Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid/bisakrylamidlösning (40 %, 37,5:1)
Produktkod. 15443569
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 15443569
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60868.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Akrylamid/bisakrylamidlösning (40%, 37,5:1), även känd som bioAcryl-P (40%, 37,5:1), är en förblandad lösning innehållande akrylamid och N,N'-metylenbisakrylamid (i förhållandet 37,5:1, respektive) som används för att framställa protein-DNA-geler.
Akrylamid/bisakrylamid förblandad lösning används för framställning av protein-DNA-geler. Det används som en DNA-sekvenseringsgel, Proteinseparation. De används också för att bereda geler med stamlösningar med de vanligaste tvärbindningsförhållandena.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Akrylamid/bisakrylamidlösning används för att separera proteiner
• Förhållandet mellan bisakrylamid och akrylamid modulerar polyakrylamidgelens porositet
Ansökan
•Akrylamid/bisakrylamidlösning används som en DNA-sekvenseringsgel som främjar proteinseparation i de elektroforetiska gelerna
• Denna lösning används också för framställning av geler med stamlösningar med de vanligaste tvärbindningsförhållandena
• Det har också använts som en prekursor för tillverkning av polyakrylamidlock genom fotomönstermetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Fysisk form Vätska
Koncentration 40% soln
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
MDL-nummer MFCD00080848
UN-nummer UN3426
Löslighetsinformation It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide, Methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.