Läs mer
Acrylamide-d3 (1.0 mg/mL in Deionized water with 0.1% Formic Acid), TRC
Produktkod. 30470651
Change view
Kvantitet:
2 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30470651 2 x 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30470651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT97922X1ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide-d3
CAS 122775-19-3
Molekylformel C3 2H3 H2 N O
Kvantitet 2 x 1 mL
Synonym 2-Propenamide-2,3,3-d3, Acrylamide-2,3,3 D3, Acrylamide-d3, Acrylamide-2,2,2-D3
InChI formel InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
LEDER [2H]C(=C([2H])C(=O)N)[2H]
IUPAC-namn 2,3,3-trideuterioprop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 74.1
Formel vikt 74.0559
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Acrylamide-d3 1 mg/mL