Läs mer
Acrylamide-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide-d5 |
| CAS | 108152-65-4 |
| Molekylformel | C3 D5 N O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Acrylamide-d5 (6 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])C(=O)C(=C([2 H])[2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.11 |
| Formel vikt | 76.0685 g/mol |
| Visa mer |