Läs mer
Acrylamide-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide-d5 |
| CAS | 108152-65-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 D5 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Acrylamide-d5 (6CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D/hD2 |
| LEDER | [2H]N([2H])C(=O)C(=C([2H])[2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.11 |
| Visa mer |